Merck
SY3H6E414871
Synthonix Corporation
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
Klucz InChI
PYJVDCYRDQUUKO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68498.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68498.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)