Merck
SY3H6E414653
Synthonix Corporation
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
IYKWCHKBOKMSGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67155.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67155.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)