Merck
SY3H6E413341
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-nitrophenyl pivalate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.22
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrophenyl pivalate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)10(14)17-7-4-5-8(12)9(6-7)13(15)16/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
JZHPBVPEPYHRLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65915.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65915.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)