Kluczowe dokumenty
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
About This Item
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
Klucz InChI
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61570.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)