Merck
SY3H6E41322F
Synthonix Corporation
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.57
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FN.ClH/c5-4(3-6)1-2-4;/h1-3,6H2;1H
Klucz InChI
CJNXPJIBUMQIEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60284.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60284.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)