Merck
SY3H6E413227
Synthonix Corporation
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.15
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-2-1-5-3-4-11-8(5)7(6)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
YJYWCXSCEPWZIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25993.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25993.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)