Merck
SY3H6E413215
Synthonix Corporation
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H/t6-,7+;/m0./s1
Klucz InChI
RYBMXCZWUCHLJB-UOERWJHTSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69723.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69723.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)