Merck
SY3H6E413192
Synthonix Corporation
Ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.3
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H15N3O3/c1-4-21-15(20)12-9(3)18-11-7-8(2)5-6-10(11)16-14(19)13(18)17-12/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,16,19)
Klucz InChI
BVPLEJDDLMHQKI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66284.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66284.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)