Merck
SY3H6E41306B
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.97
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrIO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
JWUQSSZXGVRFDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63027.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63027.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)