Merck
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
Klucz InChI
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)