Merck
SY3H6E4123C2
Synthonix Corporation
2,11-Dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.11
Numer MDL:
Iupac Name
2,11-dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(15)16-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H
Klucz InChI
REOFTPBYJKJOPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66135.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66135.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)