Merck
SY3H6E412318
Synthonix Corporation
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.89
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H
Klucz InChI
HEXBWGNCINCLCP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65177.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65177.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)