Merck
SY3H6E41226C
Synthonix Corporation
4-(Dimethylamino)nicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Iupac Name
4-(dimethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)7-3-4-9-5-6(7)8(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
SGDPQPBBDRJLJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63178.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63178.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)