Merck
SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
Klucz InChI
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62644.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)