Merck
SY3H6E4121E5
Synthonix Corporation
(R)-4,5-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.71
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(R)-4,5-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12;/h4,6,9H,3,5,12H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
Klucz InChI
LYNRJPIDGDEFED-SBSPUUFOSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62356.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62356.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)