Merck
SY3H6E4120C0
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.05
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N3O2/c1-13-4(7(14)15)2-3-5(9)11-8(10)12-6(3)13/h2H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
JSOWDEPFBRPGDB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/21086.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21086.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)