Merck
SY3H6E411F69
Synthonix Corporation
4-Chloro-6,7-dihydroxyquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.61
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-6,7-dihydroxy-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2O2/c11-10-5(3-12)4-13-7-2-9(15)8(14)1-6(7)10/h1-2,4,14-15H
Klucz InChI
NBJYSPJQMCMCDA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65684.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65684.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)