Merck
SY3H6E411326
Synthonix Corporation
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.39
Numer MDL:
Iupac Name
(5-chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BClO4/c9-4-1-2-5-7(13-3-12-5)6(4)8(10)11/h1-2,10-11H,3H2
Klucz InChI
OJUBGVPJUUYQRE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64592.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64592.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)