Merck
SY3H6E4112FF
Synthonix Corporation
7-Chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-8-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.62
Numer MDL:
Iupac Name
7-chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-8-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c10-5-4-7(12)11-3-1-2-6(11)8(5)9(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)
Klucz InChI
BLFBEBOCEPNCRD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63192.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63192.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)