Merck
SY3H6E4112CF
Synthonix Corporation
3-Cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-5-8(6-12)9(10-11)7-3-2-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
YKYNGRPYRYZRQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62533.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62533.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)