Merck
SY3H6E4111D1
Synthonix Corporation
1-Benzyl 3-methyl 6-(hydroxymethyl)piperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.35
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 6-(hydroxymethyl)piperidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO5/c1-21-15(19)13-7-8-14(10-18)17(9-13)16(20)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-14,18H,7-11H2,1H3
Klucz InChI
UIQBUOPPWVKGMC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69788.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69788.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)