Merck
SY3H6E411185
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-ethylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-ethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5H,2,10H2,1H3
Klucz InChI
YPAQYCIEIXDIQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69513.html
Piktogramy
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69513.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)