Merck
SY3H6E411036
Synthonix Corporation
N-[(4-Bromo-2-thiazolyl)methyl]formamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-((4-bromothiazol-2-yl)methyl)formamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c6-4-2-10-5(8-4)1-7-3-9/h2-3H,1H2,(H,7,9)
Klucz InChI
YJHBNJKFVASWNG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67283.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67283.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)