Merck
SY3H6E40FA13
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-methylbenzofuran
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
OEGMISNFEAVBHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62060.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62060.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)