Merck
SY3H6E40F908
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.01
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-bromo-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O2/c6-4-2-1-3(7)5(8-4)9(10)11/h1-2H,7H2
Klucz InChI
ZPTCUFQLPDXXGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61253.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61253.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)