Merck
SY3H6E40ED83
Synthonix Corporation
(5-Amino-2-butylbenzofuran-3-yl)(4-(3-(dibutylamino)propoxy)phenyl)methanone oxalate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
658.75
Numer MDL:
Iupac Name
(5-amino-2-butyl-1-benzofuran-3-yl){4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl}methanone diethanedioate
Inchi Code
1S/C30H42N2O3.2C2H2O4/c1-4-7-11-28-29(26-22-24(31)14-17-27(26)35-28)30(33)23-12-15-25(16-13-23)34-21-10-20-32(18-8-5-2)19-9-6-3;2*3-1(4)2(5)6/h12-17,22H,4-11,18-21,31H2,1-3H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
DENSIPXSATYPQS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65258.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65258.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)