Merck
SY3H6E40EC52
Synthonix Corporation
4-Amino-2-(methylthio)thiazole-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.25
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S2/c1-9-5-8-4(7)3(2-6)10-5/h7H2,1H3
Klucz InChI
USUFPYSYQQCDED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62622.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62622.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)