Merck
SY3H5815FABB
Synthonix Corporation
1-(Pyridin-2-yl)piperazin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-7-10-5-6-12(9)8-3-1-2-4-11-8/h1-4,10H,5-7H2
Klucz InChI
YAXQKAGUVNHYNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4961.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4961.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)