Merck
SY3H5815FA99
Synthonix Corporation
1-Isopropylpiperidin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Iupac Name
1-isopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)9-5-3-8(10)4-6-9/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
UZRXHHMTKCJKTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24261.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24261.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)