Merck
SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.9
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Klucz InChI
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to gary to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/3631.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)