Merck
SY3H5815F84B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-5-3-4-6-8(7)11-12-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9329.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9329.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)