Merck
SY3H5815F81F
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.04
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4,6-dichloro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
MOWPWJUYSRHMHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/24864.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24864.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)