Merck
SY3H5815F75D
Synthonix Corporation
2,3-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/21983.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21983.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)