Merck
SY3H5815F6FD
Synthonix Corporation
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.59
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-5-9-6(8)10-11(5)3-4/h1-3H,(H2,8,10)
Klucz InChI
LXNPYPUQZKXAIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/27757.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27757.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)