Merck
SY3H5815F688
Synthonix Corporation
4-Chloroindolin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
Klucz InChI
IWAPIHWGMXZWBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/22284.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22284.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)