Merck
SY3H5815F67B
Synthonix Corporation
(5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.37
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2202.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2202.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)