Merck
SY3H5815F611
Synthonix Corporation
3-Bromothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4H
Klucz InChI
AELJTKUDYYGBSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-red or Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/9502.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9502.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)