Merck
SY3H5815F48F
Synthonix Corporation
3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.14
Numer MDL:
Iupac Name
3,4-bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H
Klucz InChI
IPHURZAZBKLMQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/18399.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18399.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)