Merck
SY3H580D8909
Synthonix Corporation
4-aminobicyclo[2.2.1]heptan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
4-aminobicyclo[2.2.1]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-6-1-3-7(9,5-6)4-2-6;/h9H,1-5,8H2;1H
Klucz InChI
SWEUQJKVIMOEJT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59903.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59903.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)