Merck
SY3H3D682BA0
Synthonix Corporation
Tetradecyl acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.43
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tetradecyl acetate
Inchi Code
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
IOUUIFSIQMVYKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/58859.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58859.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)