Merck
SY3H3D682441
Synthonix Corporation
2,3,5-Tribromo-4-methylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.82
Numer MDL:
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br3N/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3
Klucz InChI
ZVQAJINJCRPCNA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42192.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42192.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)