Merck
SY3H3D68229D
Synthonix Corporation
Sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2.Na/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MXBWCDKXDWFHJM-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/49480.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49480.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)