Merck
SY3H3D681985
Synthonix Corporation
Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H8O4.K/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YRJKYHIIYRGTCC-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/46627.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46627.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)