Merck
SY3H3D681124
Synthonix Corporation
4-Methoxy-5-(3-morpholinopropoxy)-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-5-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C15H19N3O5/c1-21-14-10-13(18(19)20)12(11-16)9-15(14)23-6-2-3-17-4-7-22-8-5-17/h9-10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
FYCDMKYKGPHRFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/58340.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58340.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)