Merck
SY3H3D6804CA
Synthonix Corporation
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
KFJQEHNCMPSEJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51708.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51708.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)