Merck
SY3H3D680487
Synthonix Corporation
Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-9(13)6-3-2-5-7(10-6)4-8(12)11-5/h2-4,11-12H,1H3
Klucz InChI
WAQMSODGYCQZCO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51425.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51425.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)