Merck
SY3H3D68044E
Synthonix Corporation
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-13-9(12)6-2-3-7(5-11)8(10)4-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
GJYBURAJRAHKAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51286.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51286.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)