Merck
SY3H3D6802F9
Synthonix Corporation
2-(Methylamino)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
Klucz InChI
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49260.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49260.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)