Merck
SY3H3D67FE66
Synthonix Corporation
Methyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2,4-dihydroxy-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7NO6/c1-15-8(12)4-2-5(9(13)14)7(11)3-6(4)10/h2-3,10-11H,1H3
Klucz InChI
RTNOQYZDKMGQGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48543.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48543.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)