Merck
SY3H3D67FDC7
Synthonix Corporation
Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
NBBPHMUHCCIOJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/47787.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47787.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)